Tisk…
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
532711-1G 532711-5G
SIAL532711-1GEA 1070 CZK
SIAL532711-1G SIAL532711-5G
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClFO₂S
MW: 194,61 g/mol
Bod varu: 242 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,47 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042285
CAS číslo: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II