Tisk…
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A14181.03 A14181.06 A14181.14
A14181.03EA 879 CZK
A14181.03 A14181.06 A14181.14
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2905-21-7 Molecular Formula: C6H4ClFO2S Formula Weight: 194.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5370 Melting Point: 27-32° Boiling Point: 246-247° Beilstein Reference: 2093979 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042285
Vzorec: C₆H₄ClFO₂S
Bod varu: 246…247 °C
Bod tání: 27…32 °C
Hustota: 1,470
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042285
CAS číslo: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II