Tisk…
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
375780010 375780050
ACRO375780010EA 1020 CZK
ACRO375780010 ACRO375780050
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClFO₂S
Bod varu: 140…142 °C (12 mmHg)
Bod tání: 26 °C
Hustota: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042285
CAS číslo: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)