Tisk…
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,6-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
544264-1G 544264-5G
SIAL544264-1GEA 957 CZK
SIAL544264-1G SIAL544264-5G
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212,6 g/mol
Bod varu: 127,5…129.5 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,568 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00085004
CAS číslo: 60230-36-6
UN: 3265
ADR: 8,II