Tisk…
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,6-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A13595.03 A13595.06 A13595.14
A13595.03EA 2070 CZK
A13595.03 A13595.06 A13595.14
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 60230-36-6 Molecular Formula: C6H3ClF2O2S Formula Weight: 212.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 127-130°/6.5mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00085004
Vzorec: C₆H₃ClF₂O₂S
Bod varu: 127…130 °C (6,5 mmHg)
Hustota: 1,568
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085004
CAS číslo: 60230-36-6
UN: 3265
ADR: 8,II