Tisk…
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
548081-25G 548081-5G
SIAL548081-25GEA 0 CZK
SIAL548081-25G SIAL548081-5G
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212,6 g/mol
Bod varu: 84 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,581 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042481
CAS číslo: 13918-92-8
UN: 3265
ADR: 8,II