Tisk…
Pentafluorothiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorothiophenol, Pentafluorophenyl mercaptan, Pentafluorobenzenethiol, Mercaptopentafluorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
P5654-25G-A P5654-5G-A
SIALP5654-25G-AEA 14560 CZK
SIALP5654-25G-A SIALP5654-5G-A
Pentafluorothiophenol, Sigma-Aldrich®
Pentafluorothiophenol
Vzorec: C₆HF₅S
MW: 200.13
Bod varu: 143
Bod tání: –24 °C
Hustota: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004828
CAS číslo: 771-62-0
EINECS: 212-236-3
UN: 2920
ADR: 8 II