Tisk…
2-Chlor-4-fluorothiophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13498.03 A13498.06
A13498.03EA 1920 CZK
A13498.03 A13498.06
2-Chlor-4-fluorothiophenol ≥97%
2-Chlor-4-fluorothiophenol
Purity: 97% CAS No.: 175277-99-3 Molecular Formula: C6H4ClFS Formula Weight: 162.61 Refractive Index: 1.5670 Boiling Point: 86-88°/15mm MDL No.: MFCD00052936
Vzorec: C₆H₄ClFS
Bod varu: 86…88 °C (15 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052936
CAS číslo: 175277-99-3