3-Chlor-4-fluorothiophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10856.03
A10856.06
A10856.14
A10856.03EA
2320
CZK
A10856.03
A10856.06
A10856.14
3-Chlor-4-fluorothiophenol ≥97%
3-Chlor-4-fluorothiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 60811-23-6
Molecular Formula: C6H4ClFS
Formula Weight: 162.61
Boiling Point: 68-70°/2mm
MDL No.: MFCD00052938
Vzorec:
C₆H₄ClFS Bod varu: 68…70 °C (2 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052938 CAS číslo: 60811-23-6 |