Tisk…
3,4-Difluorothiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3,4-Difluorobenzene-1-thiol, 3,4-Difluorobenzenethiol, 1,2-Difluoro-4-mercaptobenzene, 3,4-Difluorothiophenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
549223-25G 549223-5G
SIAL549223-25GEA 17160 CZK
SIAL549223-25G SIAL549223-5G
3,4-Difluorothiophenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluorothiophenol
Vzorec: C₆H₄F₂S
MW: 146,16 g/mol
MDL Number: MFCD03094279
CAS číslo: 60811-24-7
UN: 1993
ADR: 3,III