1-Fluoro-4-phenoxybenzene 99%, rods
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B21380.06
B21380.14
B21380.22
B21380.06EA
1150
CZK
B21380.06
B21380.14
B21380.22
1-Fluoro-4-phenoxybenzene 99%, rods
1-Fluoro-4-phenoxybenzene
Purity: 99%
CAS No.: 330-84-7
Molecular Formula: C12H9FO
Formula Weight: 188.20
Refractive Index: 1.5570
Vzorec:
C₁₂H₉FO MW: 188,2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00055239 CAS číslo: 330-84-7 EINECS: 206-357-0 |