Tisk…
Pentafluorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
MQ100
103799-100G 103799-10G 103799-5G
SIAL103799-100GEA 8410 CZK
SIAL103799-100G SIAL103799-10G SIAL103799-5G
Pentafluorophenol, Sigma-Aldrich®
Pentafluorophenol
Vzorec: C₆HF₅O
MW: 184.07
Bod varu: 143
Bod tání: 34…36 °C
Hustota: 1.75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002156
CAS číslo: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
UN: 3261
ADR: 8 II