Tisk…
2,3,5,6-Tetrafluorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
196789-25G 196789-5G
SIAL196789-25GEA 4690 CZK
SIAL196789-25G SIAL196789-5G
2,3,5,6-Tetrafluorophenol, Sigma-Aldrich®
2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Vzorec: C₆H₂F₄O
Bod varu: 140 °C (1013 hPa)
Bod tání: 30 °C
MDL Number: MFCD00002157
CAS číslo: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
UN: 3261
ADR: 8,II