Tisk…
4-Fluorfenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
F13207-100G F13207-25G
SIALF13207-100GEA 2760 CZK
SIALF13207-100G SIALF13207-25G
4-Fluorfenol, Sigma-Aldrich®
4-Fluorfenol
Vzorec: C₆H₅FO
Bod varu: 185 °C (1013 hPa)
Bod tání: 44…47 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002316
CAS číslo: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN: 2923
ADR: 8,III