Tisk…
2-Fluorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: o-Fluorophenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
F12804-100G F12804-10G
SIALF12804-100GEA 3000 CZK
SIALF12804-100G SIALF12804-10G
2-Fluorophenol, Sigma-Aldrich®
2-Fluorophenol
Vzorec: C₆H₅FO
MW: 112.1
Bod varu: 151
Bod tání: 16
Hustota: 1.22
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002155
CAS číslo: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
UN: 2810
ADR: 6.1 II