Tisk…
2,5-Difluorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
290394-1G 290394-5G
SIAL290394-1GEA 800 CZK
SIAL290394-1G SIAL290394-5G
2,5-Difluorophenol, Sigma-Aldrich®
2,5-Difluorophenol
Vzorec: C₆H₄F₂O
Bod varu: 166 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42 °C
MDL Number: MFCD00042501
CAS číslo: 2713-31-7
UN: 2921
ADR: 8,II