Tisk…
3,5-Difluorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
197572-10G 197572-1G
SIAL197572-10GEA 9870 CZK
SIAL197572-10G SIAL197572-1G
3,5-Difluorophenol, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorophenol
Vzorec: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Bod varu: 65…68 °C (15 mmHg)
Bod tání: 55 °C
Hustota: 1,566 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002255
CAS číslo: 2713-34-0
UN: 3261
ADR: 8,II