Tisk…
2,4-Difluorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
233269-25G 233269-5G
SIAL233269-25GEA 8410 CZK
SIAL233269-25G SIAL233269-5G
2,4-Difluorophenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorophenol
Vzorec: C₆H₄F₂O
Bod varu: 146 °C (1013 hPa)
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009715
CAS číslo: 367-27-1
EINECS: 206-688-0
UN: 2921
ADR: 8,II