Tisk…
3,4-Difluorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
290408-25G 290408-5G
SIAL290408-25GEA 3940 CZK
SIAL290408-25G SIAL290408-5G
3,4-Difluorophenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluorophenol
Vzorec: C₆H₄F₂O
MW: 130.09
Bod varu: 185
Bod tání: 32…36 °C
MDL Number: MFCD00010315
CAS číslo: 2713-33-9
UN: 2921
ADR: 8 II