4-Fluoroveratrole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene
A17936.06
A17936.14
A17936.06EA
1510
CZK
A17936.06
A17936.14
4-Fluoroveratrole ≥98%
4-Fluoroveratrole
Purity: 98%
CAS No.: 398-62-9
Molecular Formula: C8H9FO2
Formula Weight: 156.16
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5100
Boiling Point: 120-123°/45mm
Beilstein Reference: 2441600
MDL No.: MFCD00012201
Vzorec:
C₈H₉FO₂ MW: 156,16 g/mol Bod varu: 120…123 °C (45 mmHg) Hustota: 1,171 Bod vzplanutí: 91 °C (195 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012201 CAS číslo: 398-62-9 |