Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
386545-1G 386545-5G
SIAL386545-1GEA 961 CZK
SIAL386545-1G SIAL386545-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₃S
MW: 260,62 g/mol
Bod varu: 120…122 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,536 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042408
CAS číslo: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
UN: 3265
ADR: 8,II