4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15467.03
A15467.06
A15467.14
A15467.03EA
862
CZK
A15467.03
A15467.06
A15467.14
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98%
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 94108-56-2
Molecular Formula: C7H4ClF3O3S
Formula Weight: 260.62
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₄ClF₃O₃S Bod varu: 120…122 °C (15 mmHg) Hustota: 1,536 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042408 CAS číslo: 94108-56-2 EINECS: 302-397-9 UN: 3265 ADR: 8,II |