3-(Trifluoromethoxy)thiophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L19912.03
L19912.06
L19912.03EA
2850
CZK
L19912.03
L19912.06
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol ≥98%
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Purity: 98%
CAS No.: 220239-66-7
Molecular Formula: C7H5F3OS
Formula Weight: 194.18
Refractive Index: 1.4770
Vzorec:
C₇H₅F₃OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01320799 CAS číslo: 220239-66-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |