Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)phenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole
M-Clarity™ quality level = MQ200
339865-1G 339865-5G
SIAL339865-1GEA 1790 CZK
SIAL339865-1G SIAL339865-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenol, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₅F₃O₂
MW: 178,11 g/mol
Bod varu: 180 °C (1013 hPa)
Bod tání: 17…18 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040988
CAS číslo: 828-27-3
EINECS: 212-583-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III