4-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole
306040010
306040050
ACRO306040010EA
923
CZK
ACRO306040010
ACRO306040050
4-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenol
Vzorec:
C₇H₅F₃O₂ MW: 178,11 g/mol Bod varu: 80 °C (15 mmHg) Bod tání: 17…18 °C Hustota: 1,37 g/cm³ Bod vzplanutí: 86 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040988 CAS číslo: 828-27-3 EINECS: 212-583-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4440 to 1.4490 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...