3-(Trifluoromethoxy)phenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
α,α,α-Trifluoro-3-hydroxyanisole
B20196.03
B20196.06
B20196.03EA
1010
CZK
B20196.03
B20196.06
3-(Trifluoromethoxy)phenol ≥98%
3-(Trifluoromethoxy)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 827-99-6
Molecular Formula: C7H5F3O2
Formula Weight: 178.11
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 68-69°/12mm
Beilstein Reference: 1868036
MDL No.: MFCD00040987
Vzorec:
C₇H₅F₃O₂ MW: 178,11 g/mol Bod varu: 68…69 °C (12 mmHg) Hustota: 1,379 Bod vzplanutí: 84 °C (183 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040987 CAS číslo: 827-99-6 |