Tisk…
Sangerova reagencie, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
D1529-100ML D1529-10ML D1529-25ML
SIALD1529-100MLEA 18330 CZK
SIALD1529-100ML SIALD1529-10ML SIALD1529-25ML
Sangerova reagencie, Sigma-Aldrich®
Sangerova reagencie
Vzorec: C₆H₃FN₂O₄
MW: 186.1
Bod varu: 296
Bod tání: 24…26 °C
Hustota: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007056
CAS číslo: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04199