Tisk…
1-Fluoro-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
F11204-100G F11204-500G F11204-5G
SIALF11204-100GEA 2520 CZK
SIALF11204-100G SIALF11204-500G SIALF11204-5G
1-Fluoro-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1
Bod varu: 205
Bod tání: 21
Hustota: 1.326 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 83
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007282
CAS číslo: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III