Tisk…
1-Fluoro-2-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
F10801-250G F10801-50G
SIALF10801-250GEA 5070 CZK
SIALF10801-250G SIALF10801-50G
1-Fluoro-2-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1
Bod varu: 212
Bod tání: –8 °C
Hustota: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 94
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007048
CAS číslo: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III