Tisk…
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
233226-100G 233226-25G
SIAL233226-100GEA 3150 CZK
SIAL233226-100G SIAL233226-25G
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159.09
Bod varu: 203
Bod tání: 10
Hustota: 1.4571 g/cm³ (14 °C)
MDL Number: MFCD00007050
CAS číslo: 446-35-5
EINECS: 207-167-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III