Tisk…
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,6-Difluoronitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
382957-1G 382957-5G
SIAL382957-1GEA 3580 CZK
SIAL382957-1G SIAL382957-5G
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
MDL Number: MFCD00192035
CAS číslo: 19064-24-5
EINECS: 242-793-8