1,3-Difluoro-2-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,6-Difluoronitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
382957-1G
382957-5G
SIAL382957-1GEA
3580
CZK
SIAL382957-1G
SIAL382957-5G
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₃F₂NO₂ MW: 159,09 g/mol |
MDL Number:
MFCD00192035 CAS číslo: 19064-24-5 EINECS: 242-793-8 |