Tisk…
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3,4-Difluoronitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
288365-10G 288365-50G
SIAL288365-10GEA 1460 CZK
SIAL288365-10G SIAL288365-50G
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Bod varu: 80 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007198
CAS číslo: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III