Tisk…
4-Amino-3-fluorophenol 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Fluoro-4-hydroxyaniline
H26084.MD H26084.03
H26084.MDEA 2280 CZK
H26084.MD H26084.03
4-Amino-3-fluorophenol 96%
4-Amino-3-fluorophenol
Purity: 96% CAS No.: 399-95-1 Molecular Formula: C6H6FNO Formula Weight: 127.12 Melting Point: 137-140° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00077452
Vzorec: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Bod tání: 137…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077452
CAS číslo: 399-95-1
EINECS: 402-230-0
UN: 3077
ADR: 9,III