Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)aniline 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
297640025 297640250
ACRO297640025EA 960 CZK
ACRO297640025 ACRO297640250
4-(Trifluoromethoxy)aniline 99%
4-(Trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO
MW: 177.13
Bod varu: 83…85 °C (15 mmHg)
Hustota: 1.31 g/cm³
Bod vzplanutí: 80 °C
MDL Number: MFCD00041314
CAS číslo: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %