Tisk…
4-(Difluoromethoxy)aniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
470139-1G 470139-5G
SIAL470139-1GEA 1690 CZK
SIAL470139-1G SIAL470139-5G
4-(Difluoromethoxy)aniline, Sigma-Aldrich®
4-(Difluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₇F₂NO
MW: 159,14 g/mol
Bod varu: 90 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,286 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00085005
CAS číslo: 22236-10-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III