4-(Difluoromethoxy)aniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 22236-10-8
Molecular Formula: C7H7F2NO
Formula Weight: 159.14
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₇F₂NO Bod varu: 231 °C Hustota: 1,286 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00085005 CAS číslo: 22236-10-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |