Tisk…

3-(Difluoromethoxy)aniline, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

566446-1G 566446-5G
SIAL566446-1GEA 1740 CZK
SIAL566446-1G SIAL566446-5G
3-(Difluoromethoxy)aniline, Sigma-Aldrich®
3-(Difluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₇F₂NO
MW: 159,14 g/mol
MDL Number: MFCD00236221
CAS číslo: 22236-08-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR