Tisk…
4-Fluoro-3-nitroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
155861-100G 155861-25G
SIAL155861-100GEA 5770 CZK
SIAL155861-100G SIAL155861-25G
4-Fluoro-3-nitroaniline, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-3-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Bod tání: 96…98 °C
Hustota: 0,43 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007833
CAS číslo: 364-76-1
EINECS: 206-665-5