Tisk…
4-Fluoro-2-nitroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
162558-100G 162558-25G
SIAL162558-100GEA 8790 CZK
SIAL162558-100G SIAL162558-25G
4-Fluoro-2-nitroaniline, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Bod tání: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007830
CAS číslo: 364-78-3
EINECS: 206-666-0