Tisk…

2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Aminopentafluorobenzene, Pentafluoroaniline

M-Clarity™ quality level = MQ100

103713-25G 103713-5G
SIAL103713-25GEA 4750 CZK
SIAL103713-25G SIAL103713-5G
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline, Sigma-Aldrich®
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
Vzorec: C₆H₂F₅N
MW: 183.08
Bod varu: 153
Bod tání: 36…37 °C
Hustota: 1.744 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007643
CAS číslo: 771-60-8
EINECS: 212-234-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR