Tisk…
3,4,5-Trifluoroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
559490-1G 559490-5G
SIAL559490-1GEA 0 CZK
SIAL559490-1G SIAL559490-5G
3,4,5-Trifluoroaniline, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trifluoroaniline
Vzorec: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
MDL Number: MFCD00083522
CAS číslo: 163733-96-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III