Tisk…

2,5-Difluoroaniline, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

196606-25G 196606-5G
SIAL196606-25GEA 3820 CZK
SIAL196606-25G SIAL196606-5G
2,5-Difluoroaniline, Sigma-Aldrich®
2,5-Difluoroaniline
Vzorec: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Bod varu: 176 °C (1013 hPa)
Bod tání: 13 °C
Hustota: 1,285 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007651
CAS číslo: 367-30-6
EINECS: 206-690-1
UN: 2941
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR