2,4-Difluoroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
D101400-100G
D101400-10G
D101400-25G
SIALD101400-100GEA
3240
CZK
SIALD101400-100G
SIALD101400-10G
SIALD101400-25G
2,4-Difluoroaniline, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluoroaniline
Vzorec:
C₆H₅F₂N MW: 129,11 g/mol Bod varu: 170 °C (1013 hPa) Bod tání: –7 °C Hustota: 1,268 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007648 CAS číslo: 367-25-9 EINECS: 206-687-5 UN: 2941 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03171 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...