2,4-Difluorophenyl isothiocyanate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20204.03
B20204.06
B20204.03EA
1010
CZK
B20204.03
B20204.06
2,4-Difluorophenyl isothiocyanate 96%
2,4-Difluorophenyl isothiocyanate
Purity: 96%
CAS No.: 141106-52-7
Molecular Formula: C7H3F2NS
Formula Weight: 171.17
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5950
Boiling Point: 98-99°/30mm
Beilstein Reference: 6919744
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041044
Vzorec:
C₇H₃F₂NS Bod varu: 98…99 °C (30 mmHg) Hustota: 1,349 Bod vzplanutí: 92 °C (197 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041044 CAS číslo: 141106-52-7 EINECS: 624-035-1 UN: 2922 ADR: , |