Tisk…
4-Fluorophenyl isocyanate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
119600050 119600250
ACRO119600050EA 1820 CZK
ACRO119600050 ACRO119600250
4-Fluorophenyl isocyanate 99%
4-Fluorophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Bod varu: 42…47 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,206 g/cm³
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002023
CAS číslo: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN: 3080
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %