Tisk…
2-Fluorophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Fluoro-2-isocyanatobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
159352-25G 159352-5G
SIAL159352-25GEA 5410 CZK
SIAL159352-25G SIAL159352-5G
2-Fluorophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
2-Fluorophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₄FNO
Bod varu: 41…44 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,222 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001996
CAS číslo: 16744-98-2
EINECS: 240-804-0
UN: 3080
ADR: 6.1,II