Tisk…

1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

B23628.03 B23628.06 B23628.14
B23628.03EA 419 CZK
B23628.03 B23628.06 B23628.14
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene

Purity: 98% CAS No.: 103962-05-6 Molecular Formula: C7H4F3IO Formula Weight: 288.01 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.5033 Boiling Point: 72-74°/15mm Beilstein Reference: 6193794 MDL No.: MFCD00042411

Vzorec: C₇H₄F₃IO
Bod varu: 72…74 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,909
Bod vzplanutí: 77 °C (170 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042411
CAS číslo: 103962-05-6

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR