2-Fluoro-5-iodobenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26175.03
H26175.06
H26175.03EA
1030
CZK
H26175.03
H26175.06
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid ≥97%
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 124700-41-0
Molecular Formula: C7H4FIO2
Formula Weight: 266.01
Melting Point: 162-165°
MDL No.: MFCD03094517
Vzorec:
C₇H₄FIO₂ Bod tání: 162…165 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094517 CAS číslo: 124700-41-0 |