Tisk…
1-Fluoro-4-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Fluoroiodobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
219428-50G 219428-5G
SIAL219428-50GEA 4000 CZK
SIAL219428-50G SIAL219428-5G
1-Fluoro-4-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Fluoro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Bod varu: 182 °C (1013 hPa)
Bod tání: –18 °C
Hustota: 1,9253 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00001052
CAS číslo: 352-34-1
EINECS: 206-522-7