Tisk…
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
470090-1G 470090-250MG
SIAL470090-1GEA 0 CZK
SIAL470090-1G SIAL470090-250MG
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222,19 g/mol
MDL Number: MFCD00236337
CAS číslo: 946-65-6